Key Documents
IPAKGARA1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento IPAK Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Nível de qualidade
Características
removal of colloids, particles and free chlorine
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
IPAK Gard®
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
tamanho de poro
5 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 fornece proteção ideal da membrana de osmose reversa (OR), melhorando o desempenho do sistema e prolongando a sua vida útil. Para uso com sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 e Milli-Q® EQ 7008/16.
Características e benefícios
  • Filtro pregueado e componentes de blocos de carbono fornecem remoção de alta eficiência de coloides, partículas e cloro livre de água potável para garantir o desempenho da membrana de osmose reversa (OR) ao longo dos anos.
  • 63% dos fornecedores de peças têm sistema de gestão ambiental com certificação ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany