Key Documents
ASMUVLPA1
Milli-Q
Lâmpada ech2o® do ASM
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
Características
mercury-free UV LED
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
ech2o®
Parâmetros
265 nm (wavelength)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
A lâmpada ech2o® do ASM protege a integridade da água armazenada com exposição regular à luz UV bactericida. Esta lâmpada ech2o® do ASM é de LED UV (265 nm), isenta de mercúrio e impede o crescimento bacteriano e a formação de biofilme na superfície interna dos tanques de armazenamento do Milli-Q® IQ/IX.
Aplicação
Ela impede a formação de biofilme e a proliferação de bactérias dentro do tanque de armazenamento.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany