TANKA050
Tanque de armazenamento
50 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 and Type 3) water quality
Sinônimo(s):
Armação do tanque de armazenamento - 50 l
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
49 kg operating weight (108.1 lb)
A × Diâmetro
70.8 cm (27.6 in.) × 38 cm (14.8 in.)
capacidade
50 L
volume
50 L
50000 mL
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O tanque armazena água purificada produzida por sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/5/10/15, Milli-Q® IX 7003/5/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicação
Características e benefícios
- Um filtro de respiro perfeitamente integrado proporciona melhor proteção contra contaminantes do ar.
- Módulo de higienização automática (ASM) com uma lâmpada integrada de LED UVC ech2o® sem mercúrio, com emissão em 265 nm, irradia periodicamente a água armazenada e as paredes do tanque, o que impede o crescimento bacteriano e a formação de biofilme.
- O sensor de transbordamento substitui a conexão hidráulica de transbordamento o ralo e a válvula esfera na frente do tanque, eliminando fontes de retrocontaminação.
- O sensor de nível de pressão substitui o sensor de nível flutuante, o que elimina esse foco de desenvolvimento de biofilme entre o ar e a superfície da água.