Documentos Principais
MPGPG02A1
Milli-Q
Filtro Millipak® Gold
For particulates- and bacteria-free water at the point of dispense of the Milli-Q® 7 series water purification systems.
Sinônimo(s):
Filtro estéril Millipak® Gold de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone filter
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Millipak®
diam. conexão de saída
1/4 in.
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro estéril Millipak® Gold de 0,22 μm é um consumível para purificação de água para laboratório feito de polietersulfona (PES) que é projetado exclusivamente para remover particulados e bactérias da água purificada. Aqui, a água é purificada por filtração através de uma membrana de grau esterilizante de 0,22μ m.
A membrana no filtro Millipak® consiste em poros cônicos que permitem a filtragem da água a uma taxa de vazão maior com uma pressão diferencial baixa. O filtro é termosselado em uma armação de SAN (estireno-acrilonitrila). O material da armação, junto com a membrana e os processos de produção, foram escolhidos cuidadosamente para reduzir a liberação de extraíveis orgânicos e inorgânicos.
O filtro estéril Millipak® Gold de 0,22 μm é adequado para uso com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicação
O filtro estéril Millipak® Gold de 0,22 μm, quando alimentado com água purificada Milli-Q®, é usado em várias aplicações em laboratório, incluindo culturas celulares e microbiologia.
Características e benefícios
  • Cada filtro Millipak® Gold de 0,22 μm é testado de modo individual, hermeticamente selado e entregue com um certificado de qualidade.
  • Fornece água livre de bactérias a <0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
  • Delivers particulate-free water (no particles with size >0,22 μm).
  • Manutenção simples: facilmente instalado e substituído.
  • Ponta inferior redesenhada para uma instalação segura do sino de proteção.
  • A etiqueta e-Sure para conexão por RFID com dispensador E-POD® ou Q-POD® possibilita total rastreabilidade (gerenciamento de dados) e monitoramento automático do status de consumíveis na interface sensível ao toque do POD.
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção do equipamento do sistema do guia do usuário Usando o sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany