Documentos Principais
ZWDK6L100
Milli-Q
Kit de distribuição da arruela
AC/DC input 115 V, left, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
uso
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
Parâmetros
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.2 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 115 V pump)
A × L × P
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
Descrição geral
  • Este Kit de Distribuição da Arruela é uma solução econômica baseada em bomba, projetada para fornecer seus equipamentos de laboratório com uma fonte constante de água pura pressurizada de alta qualidade.
  • O design compacto e suave do kit permite uma instalação fácil onde quer que seja conveniente para você (instalação na parede, bancada ou sob a bancada).
  • Esta versão para o lado esquerdo é destinada à instalação no lado esquerdo do seu reservatório, pois possui a entrada de água à direita e uma saída de água pressurizada à esquerda.
Aplicação
O Kit de Distribuição da Arruela fornecerá um suprimento silencioso e automático de água pura quando necessário.
Características e benefícios
  • Solução econômica que garante alimentação de água pura pressurizada para aparelhos comuns de laboratório com taxas de fluxo entre 16,2 L/min e 15 psi (1 bar)
  • Tamanho compacto.
  • Funcionamento silencioso.
  • Partida/parada automática do fluxo de água para o aparelho garantida por um interruptor de pressão integrado.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany