Z370762
Scienceware® Holdfast™ graduated cylinders with handle
volume 1000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F28461-1000
faixa de medição de volume
1000 mL
Descrição geral
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
Informações legais
Holdfast is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)