Documentos Principais
TANKFIXA1
Milli-Q
Suporte de fixação à parede
Installation accessory for 25 or 50 L water storage unit, For use with Milli-Q® IQ and Milli-Q® IX systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O suporte de fixação instala facilmente uma unidade de armazenamento de água de 25 ou 50 l em uma parede, deixando as bancadas organizadas para otimizar o espaço do laboratório e propiciar um ambiente de trabalho mais eficiente
Esse suporte instala os tanques de armazenamento do Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Aplicação
Para instalação flexível e economia de espaço na bancada do laboratório.
Características e benefícios
  • Acessório de fácil instalação.
  • Economiza espaço na bancada do laboratório. 
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany