MBPKMNKIT
Suporte de fixação à parede
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Sinônimo(s):
Biopak® Wall Mounting Bracket
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
0.2 μm filtered
Características
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
BioPak® C
Parâmetros
5 °C temp. range (35 °C)
resistividade
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impurezas
<10 cfu/mL bacterial count
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<500 ppb
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- Metal bracket with adhesive strips
- ¼ in. GazF - 8 mm stem connector
- 8 mm–6 mm T reducer
- 8 mm–6 mm elbow (Qty: 2)
- Installation instruction insert