Documentos Principais
PBGC06210
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 10 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana PES, 10 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
63.5 mm
diâmetro do filtro
63.5 mm
área de filtração
28.7 cm2
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas de ultrafiltração são, em geral, feitas de celulose regenerada ou polietersulfona (PES). O material de escolha dependerá em grande parte da compatibilidade da amostra. A escolha do valor de corte de peso molecular nominal da membrana (NMWCO) dependerá do peso molecular (PM) do macrossoluto a ser retido. A escolha da membrana terá um impacto significativo no desempenho. Em via de regra, o NMWCO deve ser 2 a 3 vezes menor do que o peso molecular do soluto a ser retido quando é usada a celulose regenerada, e 4 a 5 vezes menor no caso das membranas de PES Biomax®. A diafiltração usa membranas de ultrafiltração, em dispositivos centrífugos ou assistidos por pressão, como as células agitadas Amicon® para uma troca eficiente de tampão. Ao contrário do tubo de diálise, as membranas de ultrafiltração podem ser usadas tanto para a concentração de amostras quanto para a troca de tampão, minimizando assim as transferências e a perda de amostras.
Aplicação
Os discos de ultrafiltração, de peso molecular nominal (NMW) de 10 kDa foram usados na unidade de ultrafiltração para recuperação e purificação de polissacarídeos de Schizosaccharomyces japonicus após a fermentação alcoólica.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1