Documentos Principais
PLTK06210
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 30 kDa
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de celulose regenerada, 30 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
63.5 mm
área de filtração
28.7 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas de ultrafiltração são, em geral, feitas de celulose regenerada ou polietersulfona (PES). Em via de regra, o limite de peso molecular nominal da membrana (NMWCO) deve ser 2-3 vezes menor do que o peso molecular do soluto a ser retido, quando é usada celulose regenerada.
Aplicação
Os discos de ultrafiltração com PM nominal 30 kDa foram usados com concentrador de células agitadas Amicon® para a purificação de proteínas de células de mamíferos. Também foram usados em unidades de ultrafiltração para o fracionamento do inibidor de xilanase.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
An investigation of two xylan-degrading enzymes and a novel xylanase inhibitor in malted barley
Kanauchi M, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 119(1-2), 32-40 (2013)
Brian J Grindel et al.
ACS omega, 5(39), 25440-25455 (2020-10-13)
Directed evolution is a powerful tool for the selection of functional ligands from molecular libraries. Extracellular domains (ECDs) of cell surface receptors are common selection targets for therapeutic and imaging agent development. Unfortunately, these proteins are often post-translationally modified and