Documentos Principais
PLCC06210
Millipore
Discos de ultrafiltração, 5 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de celulose regenerada, 5 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
63.5 mm
diâmetro do filtro
63.5 mm
área de filtração
28.7 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
5 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas de ultrafiltração são feitas de celulose ou polietersulfona (PES). Essas membranas são usadas em diafiltração, seja em dispositivos de filtração centrífuga ou assistidos por pressão, como as células agitadas Amicon® para troca eficiente de tampão. As membranas de ultrafiltração podem ser usadas para concentração de amostras e troca de tampão. Isso minimiza as transferências de amostra e reduz a perda destas.
Aplicação
Os discos de ultrafiltração, de peso molecular nominal de 5 kDa, foram usados:
  • para concentrar hidrolisados de Acaudina molpadioidea
  • para o fracionamento de hidrolisados de proteínas de subprodutos de tilápia (ST)
  • para dessalinizar a solução de reação para o preparo de corantes poliméricos derivados de fenol vegetal
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Modification of ACE-inhibitory peptides from Acaudina molpadioidea using the plastein reaction and examination of its mechanism
Jiang S, et al.
Food Bioscience, 26, 1-7 (2018)
Kyung Min Im et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (118) (2016-12-09)
Effective hair dyeing through in situ incubation of keratin hair with the products of fungal laccase-catalyzed polymerization of plant phenols has been previously demonstrated. However, the dyeing process takes a long time to complete compared to commercial hair-dyeing products. To
Assessment on multilayer ultrafiltration membrane for fractionation of tilapia by-product protein hydrolysate with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity
Roslan J, et al.
Separation and Purification Technology, 173, 250-257 (2017)