Key Documents
CDUFHF05K
Milli-Q
Cartucho de ultrafiltração Pyrogard® 5000
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Pyrogard®
Parâmetros
1.0 L/min flow rate
resistividade
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impurezas
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
conector
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de ultrafiltração (UF) Pyrogard® 5000 é um ultrafiltro de fibra oca em linha usado com os sistemas Milli-Q® Biocel e Synthesis para produzir água ultrapura isenta de pirogênios e nucleases.
Aplicação
Recomenda-se usar água filtrada por este cartucho de UF em experimentos e análises em que seja necessária água isenta de nucleases e/ou de endotoxinas.
Características e benefícios
  • Compreende membranas de fibras ocas de polissulfona em uma armação de acrilonitrila-butadieno-estireno com resina para encapsulamento de poliuretano. Inicialmente contém 1,5 vol. % de solução de armazenamento de peróxido de hidrogênio.
  • A tecnologia de purificação envolve o uso de membrana de troca iônica de carvão ativado.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PYROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany