Documentos
SPR00SIA2
Milli-Q
Pacote de purificação SmartPak
For RiOs-DI® Systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SmartPak®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibilidade
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de purificação SmartPak® RODI combina as etapas de purificação de osmose reversa e troca iônica para produzir água pura tipo 2.
Para uso com os sistemas de purificação de água RiOs-DI®.
Aplicação
Este pacote remove diversos contaminantes (compostos orgânicos, íons, partículas…).
Características e benefícios
  • Consumível original para substituição do pacote de purificação SmartPak® SPR00SIA2.
  • Solução confiável e acessível de água pura tipo 2. 
  • Manutenção sem preocupações: fácil instalação e substituição.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany