Key Documents
QUVLQSL01
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For Milli-Q® Gradient / Synthesis / Element water systems (<2001)
Sinônimo(s):
Lâmpada UV para fotoxidação
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Características
photooxidation of organic compounds
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A lâmpada UV para fotoxidação é usada para oxidar compostos orgânicos. Esta lâmpada UV de fotoxidação pode ser usada com os sistemas Milli-Q®Gradient/Synthesis/Element (< 2001).
Aplicação
A água tratada por esta lâmpada UV é livre de contaminantes orgânicos e adequada para todas as aplicações sensíveis aos orgânicos (HPLC etc.)
Características e benefícios
  • Consumível original Milli-Q® para troca da lâmpada UV de fotoxidação - QUVLQSL01.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany