Produkcja szczepionek wektorowych.
Pociąg procesowy dla szczepionek z wektorem wirusowym
Żywa szczepionka wektorowa wykorzystuje atenuowany lub nieszkodliwy mikroorganizm, taki jak adenowirus, do przenoszenia części antygenu w celu stymulowania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionki wektorowe są zdolne do wywoływania silnej odporności komórkowej, która jest niezbędna w przypadku złożonych chorób, takich jak AIDS, malaria i rak.
Chociaż proces produkcji wektorów szczepionkowych jest dość szablonowy, mogą pojawić się pewne wyzwania, ponieważ można użyć kilku różnych wirusów o różnych właściwościach. W przypadku dużych wektorów wirusowych sterylność procesu ma kluczowe znaczenie ze względu na utratę wydajności związaną ze sterylną filtracją. Istnieją również wyzwania związane z agregacją i stabilnością wektora.
Ponadto wiele procesów fazy I/II obejmuje przylegające kultury komórkowe; w rezultacie skalowanie do fazy III i produkcji komercyjnej może wymagać dostosowania procesu w celu osiągnięcia celów produkcyjnych. W późniejszych fazach wydajność i czystość produktu mają krytyczne znaczenie, ponieważ w produkcie końcowym wymagane są wysokie miana dawek. Dowiedz się więcej o produkcji szczepionek wektorowych.
Powiązane artykuły techniczne
- Ten artykuł techniczny przedstawia proces produkcji szczepionki adenowirusowej i zawiera studium przypadku dotyczące opracowania przyspieszonej i opłacalnej szczepionki wektorowej adenowirusowej jednorazowego użytku.
- Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
- This page shows how to purify or remove viruses with a Capto DeVirS, AVB Sepharose High Performance from Cytiva.
- Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.
- Zobacz wszystkie (1)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Przyspieszenie czasu do etapu klinicznego przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnego skalowania
Procesy hodowlane opracowane w celu produkcji szczepionek wektorowych muszą być zoptymalizowane, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności. Optymalizacja ta obejmuje etapy lizy i klarowania komórek, które są niezbędne do usunięcia komórek i resztek komórkowych oraz zapewnienia solidnego zbioru wektorów. Proces poprzedzający jest jednak skuteczny tylko wtedy, gdy można go niezawodnie skalować w celu zaspokojenia przewidywanego popytu na rynku.
Osiągnij cele wydajności i wydajności dzięki solidnemu usuwaniu zanieczyszczeń
Kwasy nukleinowe z lizowanych komórek są powszechnym zanieczyszczeniem w procesach szczepionek wektorowych. Przepisy wymagają, aby poziom przenoszonego kwasu nukleinowego z komórek gospodarza był niższy niż 10 ng/dawkę atenuowanej szczepionki wirusowej. Obróbka endonukleazą Benzonase®, a następnie filtracja w przepływie stycznym to solidne i wydajne połączenie do degradacji i usuwania resztkowych składników kwasu nukleinowego.
Maximize Downstream Recovery
Produkcje kliniczne na małą skalę są zazwyczaj oczyszczane przy użyciu ultrawirowania w gradiencie gęstości opartym na CsCl, podczas gdy produkcja na dużą skalę wymaga dwu- lub trzystopniowego procesu chromatografii. Wymiana anionowa jest zwykle stosowana do usuwania HCP, DNA, RNA i innych głównych zanieczyszczeń, podczas gdy chromatografia wykluczania wielkości jest stosowana do usuwania śladowych zanieczyszczeń.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta
Filtracja sterylna zapewnia sterylność końcowego produktu i bezpieczeństwo pacjenta. Aby wyeliminować zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wymagany jest rozmiar porów filtra wynoszący 0,22 µm lub mniej. Kluczową kwestią w procesie sterylnej filtracji jest poziom agregatów wirusowych. Agregaty te muszą być kontrolowane poprzez optymalizację receptury, w przeciwnym razie proces sterylnej filtracji będzie stanowił wyzwanie z możliwością dużych strat w wydajności.
Obróbka nukleazą i klarowanie
Zapewnia solidną skalowalność.
- Obróbka nukleazą® odpowiednią do produkcji biofarmaceutycznej EMPROVE® Bio
- Benzonase® Detection with Benzonase® Elisa Kit II to Detect Left Over Benzonase® endonukleazy w procesie
- Pierwotne/wtórne klarowanie za pomocą filtrów wgłębnych Millistak+® HC POD
- Primary Clarification with Clarisolve® Depth Filters
- Clarification Depth Filters & Pretreatment Solutions
- Klarowanie za pomocą filtrów Milligard® PES
Filtracja z przepływem stycznym
Osiągnij cele w zakresie wydajności, efektywności i odzysku pDNA, zapewniając jednocześnie skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z kasetami Pellicon® 2
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z Pellicon® 3 Kasety
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z Pellicon® Capsule z Ultracel® Membrane
- Mobius® TFF 80 System, Mobius® FlexReady Solution for TFF, Cogent® Lab Systems i Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Chromatografia downstream
- Chromatografia membranowa z żywicą Eshmuno® Q Resin
- Chromatografia membranowa z membranami Natrix® Q Recon Mini Chromatography
- Membrana do chromatografii membranowej Natrix® Q Pilot
- Chromatografia membranowa z Natrix® Q Recon Mini
- Chromatografia membranowa z Eshmuno® Q Resin
- Capture and/or Polishing Chromatography with Fractogel® EMD DEAE Chromatography Resins
- Capture and/or Polishing Chromatography with Fractogel® EMD DMAE Chromatography Resins
- Mobius® FlexReady Solution for Chromatography
Płynne pożywki i bufory do hodowli komórkowych w bioprzetwarzaniu
Oferujemy najwyższą w branży jakość sterylnych, filtrowanych płynów, dostarczając gotowe do użycia pożywki do hodowli komórkowych, bufory, produkty CIP i SIP z zakładów GMP na całym świecie w celu optymalizacji produkcji biofarmaceutycznej.
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Zapewnij bezpieczeństwo pacjentów dzięki niezawodnemu i solidnemu procesowi sterylnej filtracji.
Oprogramowanie analityczne i technologia PAT
Powiązane zasoby
- Application Guide: Biopharmaceutical
A search tool to help you overcome your manufacturing challenges.
- Mini-Handbook: Viral Vector Vaccine Bioprocessing
The manufacturing process for adenovirus vectors is straightforward and fairly templated; a general outline is explained in this handbook.
- White Paper: Developing an Accelerated and More Cost-Effective Single-Use Adenoviral Vector Vaccine Manufacturing Process
Our collaboration with the Jenner Institute has resulted in a single-use, scalable GMP template for manufacture of adenoviral-based vaccines. Learn more on this faster and more cost-effective approach to vaccine manufacturing.
- Application Note: Effect of Benzonase® Endonuclease Addition to Purification of Sabin Polio Virus Type 3
This Application Note summarizes the benefits of incorporating Benzonase® endonuclease in a polio virus type 3 production process.
- Article: Robust Harvest Clarification For Adeno-Associated Viral Vectors Via Depth Filtration
We demonstrate that depth filters clarify AAV vectors, helping to overcome the unique separation challenges presented by these important vectors for gene therapy.