Merck
Bioprzetwarzanie suplementów rekombinowanych
Naukowiec w fartuchu laboratoryjnym i fioletowych rękawiczkach trzymający i badający przezroczystą fiolkę zawierającą czerwoną ciecz. Widoczny jest sprzęt laboratoryjny, w tym część mikroskopu, co wskazuje na ustawienie laboratorium naukowego.
Nasza szeroka gama suplementów do hodowli komórkowych została zaprojektowana z myślą o jednym celu: aby pomóc w osiągnięciu sukcesu. Na całym świecie firmy biofarmaceutyczne polegają na naszych produktach, aby zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe procesów hodowli komórkowych, wiedząc z doświadczenia, że nasze wysokiej jakości produkty i wiedza specjalistyczna mogą pomóc im zwiększyć produktywność i stabilność, jednocześnie zmniejszając ryzyko. 
Czytaj więcej o
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Powiązane zasoby
  • Data Sheet: CellPrime® rAlbumin
    CellPrime® rAlbumin is a GMP-manufactured, non-animal origin (NAO) recombinant media supplement, ensuring excellent quality, superior performance, and lot-to-lot consistency. It is expressed from a synthetic DNA insert encoding the human albumin gene sequence in the yeast Pichia pastoris, and like all recombinant CellPrime® products, it does not contain components of animal or human origin throughout its manufacturing process.
  • Data Sheet: 4512 CellPrime® rInsulin
    Insulin plays a critical role in mammalian cell culture biomanufacturing, enhancing cell growth, protein production, and long-term viability of various cell lines. It is a pivotal component in upstream media formulations for the production of monoclonal antibody therapeutics, viral vaccines, and various recombinant biomolecules such as coagulation factors.
  • Data Sheet: CellPrime® rTrypsin
    Pancreatic trypsin, a ~23 kD serine protease, has been crucial in stem cell propagation, vaccine manufacturing, and precursor maturation in therapeutic recombinant insulin production as a dissociation agent and manufacturing aid. It specifically cleaves the peptide backbone after arginine or lysine residues.
  • Data Sheet: CellPrime® rTrypsin Recombinant Trypsin for Stem Cell Manufacturing
    A proprietary recombinant trypsin alternative has been added to the CellPrime® portfolio to meet the increased market demand for non-animal origin cell culture reagents, ensuring a safe and sustainable supply for stem cell propagation and addressing the risk of introducing adventitious viral agents into the manufacturing process.
  • Product Sheet: CellPrime® rTrypsin Recombinant trypsin
    CellPrime® rTrypsin is a non-animal origin product, recombinantly expressed from a synthetic DNA construct encoding the porcine gene sequence in the yeast Pichia pastoris. It does not contain components of animal origin throughout its manufacturing process, from the Master Cell Bank (MCB) and Working Cell Bank (WCB) to the final product.
  • Data Sheet: CellPrime® rTransferrin Data Sheet
    CellPrime® rTransferrin AF is designed for industrial cell culture applications, aiming to facilitate extracellular iron binding and transport, thereby promoting viability and proliferation in cells grown in serum-free media. It offers the advantages of natural plasma-derived transferrin while ensuring non-animal origin compliance.
  • Flyer: One-Stop-Shop Protein Recovery from Inclusion Bodies
    The increasing demand for biotherapeutics as well as healthcare cost pressures have spurred an intense search for more cost effective, faster and more efficient alternative expression systems.
Strona 1 z 2
Rekombinowane czynniki wzrostu i białka transportowe
Wszystkie nasze rekombinowane suplementy pochodzenia niezwierzęcego (NAO) są specjalnie opracowane do zastosowań w hodowlach komórkowych. Produkcja rekombinowana w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych cGMP zapewnia niezawodne i spójne dostawy, jednocześnie wspierając uproszczone procesy regulacyjne. Znajdziesz tu wiodący w branży wybór rekombinowanych suplementów i enzymów procesowych do konkretnych zastosowań, w tym:
Suplementy
  • CellPrime® rAlbumina -... idealnie nadaje się do opracowywania pożywek, optymalizacji lub suplementacji, jest stosowana jako wolny od zwierząt substytut albuminy surowicy ludzkiej / bydlęcej, eliminując zmienność wprowadzaną przez białka pochodzące z krwi i chroniąc przed przypadkowymi zanieczyszczeniami wirusami lub prionami.
  • CellPrime® rTransferrin - często stosowana do zastąpienia transferyny w surowicy w połączeniu z rekombinowaną albuminą i rekombinowaną insuliną jako mieszanka uzupełniająca w preparatach pożywek do hodowli komórkowych, CellPrime® rTransferrin usuwa zmienność wprowadzaną przez białka pochodzące z krwi i zabezpiecza przed przypadkowym zanieczyszczeniem wirusami lub prionami.
  • CellPrime® rInsulin - przedłużając długoterminową żywotność różnych linii komórkowych, jednocześnie zwiększając wzrost komórek i produkcję białek, ten suplement NAO jest często stosowany w procesach poprzedzających wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych (mAbs), szczepionek wirusowych i ekspansji komórek macierzystych.
Enzymy procesowe
  • CellPrime® rTrypsin - rTrypsyna - stosowana do dysocjacji i resuscytacji komórek. używana do dysocjacji i ponownego zawieszania przylegających komórek podczas zbioru w produkcji szczepionek, może być również wykorzystywana w hodowlach komórek macierzystych, usuwając przylegające komórki hodowane na nośnikach przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej i funkcjonalnej markerów powierzchniowych komórek. Inne zastosowania obejmują produkcję rekombinowanej insuliny i ogólną hodowlę komórek w naukach przyrodniczych.
  • CellPrime® rTrypsin STD - produkt towarzyszący CellPrime® rTrypsin, jest uwalniany zgodnie z kryteriami określonymi w monografii USP dla krystalizowanej trypsyny (USP 43, 2013). Aktywność specyficzna jest określana przy użyciu BAEE jako substratu, z mniej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi dystrybucji między izoformami alfa i beta enzymu.
  • CellPrime® rLysozome - silniejszy niż enzymy pochodzenia zwierzęcego, CellPrime® rLysozome może być stosowany do lizowania komórek bakteryjnych wygodniej i delikatniej przy porównywalnych kosztach, oferując jednocześnie profil bezpieczeństwa niepochodzący od zwierząt.
Inne suplementy
W ramach naszego kompleksowego portfolio oferujemy również suplementy do hodowli komórkowych pochodzenia zwierzęcego stosowane na całym świecie w diagnostyce i licznych komercyjnych produktach biofarmaceutycznych. Chociaż praca z komórkami ssaków może stanowić wyzwanie z punktu widzenia bioprocesów, nasze doświadczenie i rygorystyczna jakość produktów pomagają z pewnością radzić sobie ze złożonymi parametrami przetwarzania i skalowania.
Ponadto, wytwarzamy różnorodne produkty uzupełniające do konkretnych zastosowań w hodowli komórkowej i diagnostyce in vitro (IVD). Produkty takie jak bydlęca transferyna, EX-CYTE® i bydlęca gamma globulina, na przykład, są specjalnie zaprojektowane i produkowane w celu spełnienia wymagań jakościowych i dokumentacyjnych klientów działających w regulowanym środowisku.