Merck
919845
Sigma-Aldrich
Phosphine Predictor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Zastosowanie
The Cross-Coupling Phosphine Predictor, developed in collaboration with the Prof. Matthew S. Sigman Research Group, suggests which commercially available monodenate phosphine ligand should be tried for the C-C or C-N cross coupling reaction of your specific reaction substrates. Simply run your reaction with our designated Universal Training Set ligands and input the yields into the secure Phosphine Predictor portal; optimal ligand suggestions will be uploaded to your account.
In this way, running a handful of screening reactions is tantamount to screening hundreds of phosphines in the search for the one that works best for your reaction.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 730998tBuBrettPhos, 97%Karta charakterystyki
  • 7408455-[Di(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole, 97%Karta charakterystyki
  • 149489Ethyl diphenylphosphinite, 97%Karta charakterystyki
  • 393835o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite, technical gradeKarta charakterystyki
  • 5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane, ≥95%
  • 710563Tris(o-methoxyphenyl)phosphine, 96%Karta charakterystyki
  • 288284Dicyclohexylphenylphosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 917990Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine, ≥95%Karta charakterystyki
  • Bis[4-(3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)pentyl)phenyl]phenylphosphine, ≥90.0%
  • 287865Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphine, 98%Karta charakterystyki
  • 638072SPhos, 98%Karta charakterystyki
  • 718165Trioctylphosphine, 97%Karta charakterystyki
  • 7522312-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole, 97%Karta charakterystyki
  • T61204Triethyl phosphite, 98%Karta charakterystyki
  • Triisopropylphosphine, technical grade
  • Triallylphosphine, 95%
  • 731013JackiePhos, 95%Karta charakterystyki
  • 7386115-(Dicyclohexylphosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole, 97%Karta charakterystyki
  • 362883Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite, technical grade, 85%Karta charakterystyki
  • 718742BrettPhos, 98%Karta charakterystyki
  • 743461(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline, ≥95.0% (qNMR)Karta charakterystyki
  • 779911(RS)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline, 95%Karta charakterystyki
  • 336874Allyldiphenylphosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 7472704-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 97%Karta charakterystyki
  • 395102Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 692689Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 3950214-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 695211tBuMePhosKarta charakterystyki
  • 759198Di(1-adamantyl)-1-piperidinylphenylphosphine, 95%Karta charakterystyki
  • 253189Tris(diethylamino)phosphine, 97%Karta charakterystyki
  • 419362Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, 95%Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (31)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)