Merck
692689
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
Synonim(y):
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
103-108 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zanele H Phasha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 1), o243-o243 (2012-01-20)
In the title mol-ecule, C(20)H(32)NPSe, the P atom has a distorted tetra-hedral environment resulting in an effective cone angle of 172°. Weak inter-molecular C-H⋯Se inter-actions are observed.
Produkty
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling