Kluczowe dokumenty
288284
Dicyclohexylphenylphosphine
95%
Synonim(y):
Phenyldicyclohexylphosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
60-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H27P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12-15H2
Klucz InChI
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?