Merck
395021
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
95%
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)triphenylphosphine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethyl-benzenamine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.35
Beilstein:
916331
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
151-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
Klucz InChI
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Preparation of dicyano(aryl)cyclohexenecarboxylic acid esters via regioselective annulation
  • Diastereoselective cycloaddition of styrenyl allenoates
  • Interfacial carbonylation of methylbenzyl bromide
  • Hydroformylation of octene
Reducing agent for selectivity of disulfide-internally linked peptide-nucleic acid cleavage
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iris Boll et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(3), 505-509 (2005-01-25)
Selectivity of the cleavage of single stranded over hybridized forms of internally modified disulfide-peptide nucleic acids (PNA) has been optimized using a series of phosphines and thiols, which have different sizes and charges. For the most selective cleaver found (tris-(carboxyethyl)-phosphine)