Merck
336874
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine
95%
Synonim(y):
Diphenyl-2-propenylphosphine, NSC 180819, NSC 616248
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.619 (lit.)
bp
194-200 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C=CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15P/c1-2-13-16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
Klucz InChI
PDDYFPPQDKRJTK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Cocatalyst in palladium catalyzed hydrocarboxylation reactions
  • Cocatalyst in Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Ligand for hydroformylation catalysts
  • Ligand for the rhenium phosphinoborane pendant Lewis acid-assisted reductive coupling reactions
  • Catalyst precursor for alkene hydroboration
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)