przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
Klucz InChI
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of P-chiral phosphines via chiral metal template promoted asymmetric furan Diels-Alder reaction
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?