Kluczowe dokumenty
395099
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
98%
Synonim(y):
Tri-(p-fluorophenyl)phosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
79-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)P(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H12F3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Klucz InChI
GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?