Merck
381241
Sigma-Aldrich
Diethylphenylphosphine
96%
Synonim(y):
NSC 158475
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2PC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.20
Beilstein:
742484
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
tw
120-121 °C/29 mmHg (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCP(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Selective cross-dimerization
  • Diastereoselective condensations
  • Carboxyl migration reactions
  • Selective hydrogenation
  • Asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B P Smyser et al.
Biochemical pharmacology, 35(10), 1719-1723 (1986-05-15)
Purified mouse liver cytochrome P-450 reconstituted with purified NADPH-cytochrome P-450 reductase and phosphatidylcholine metabolized diethylphenylphosphine to diethylphenylphosphine oxide. NADPH was required for the reaction and the amount of oxide formed was time and cytochrome P-450 dependent. Purified phenobarbital-induced cytochrome P-450