Merck
666629
Sigma-Aldrich
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
97%
Synonim(y):
Tris(p-trifluoromethylphenyl)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
((CF3)C6H4)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
70-75 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
Klucz InChI
PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)