Merck
395102
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
95%
Synonim(y):
TPAP, Tris(p-anisyl)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
131-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Klucz InChI
UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haigang Wu et al.
Scientific reports, 7, 41299-41299 (2017-02-02)
Doping via self-assembled macromolecules might offer a solution for developing single atom electronics by precisely placing individual dopants at arbitrary location to meet the requirement for circuit design. Here we synthesize dendrimer-like polyglycerol macromolecules with each carrying one phosphorus atom
T Srinivasa Reddy et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(43), 15312-15323 (2018-09-07)
A series of gold(i), gold(iii) and cationic gold(i) complexes of tris(4-methoxyphenyl)phosphine and tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine were synthesised and fully characterised by spectroscopic methods. The molecular structures of selected complexes were also determined by X-ray diffraction analysis. The prepared complexes [AuX{P(C6H4-4-OMe)3}] [X =
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.