Merck
710466
Sigma-Aldrich
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine
97%
Synonim(y):
Di-o-anisylphosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
86-90 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
Klucz InChI
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
  • Allylation of phenols
  • Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
  • Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
  • CO-ethylene copolymerization reactions
  • Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)