Merck
695157
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.599
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(Pc2cc(C)cc(C)c2)c1
InChI
1S/C16H19P/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)17-16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10,17H,1-4H3
Klucz InChI
GPFIUEZTNRNFGD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine can be used as a reactant to prepare:
  • Iron(II) chiral diimine diphosphine complexes as catalysts for the asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
  • The complex of iridium with biphenol phosphite-phosphine bidentate ligand as an asymmetric catalyst for the hydrogenation of N-arylimines.
  • Chiral phosphines with excellent stereoselectivity by 1, 4 addition reaction with α,β-unsaturated aldehydes using a palladium catalyst.
Informacje prawne
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-catalyzed 1, 4-addition of diarylphosphines to α, β -unsaturated aldehydes
Chen Y-R and Duan W-L
Organic Letters, 13(21), 5824-5826 (2011)
Stereoelectronic factors in iron catalysis: synthesis and characterization of aryl-substituted iron (II) carbonyl P-N-N-P complexes and their use in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Sues PE, et al.
Organometallics, 30(16), 4418-4431 (2011)