Merck
578266
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.Fe/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;/h2*5-10H,1-4H3;
Klucz InChI
LPBBEMRSRONKMN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)