Merck
702005
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(di-isopropylphosphino)ferrocene palladium dichloride
98%
Synonim(y):
PdCl2(dippf)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36Cl2FeP2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
282-287 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;;;;/h2*5-10H,1-4H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UXOSTJATWDHIKQ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)