Merck
155039
Sigma-Aldrich
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
Synonim(y):
(4-Methylphenyl)diphenyl phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PC6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
66-68 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
Klucz InChI
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Three-component cyclization
  • Probing coordination ability via a palladium pincer complex
  • Chelation-assisted hydroacylation of olefins with primary alcohols
Reactant for synthesis of:
  • Trinuclear ruthenium carbonyl triarylphosphine cluster complexes
  • Leishmanicidal leads targeting mitochondria through inhibition of the respiratory complex
  • InP nanofibers / metal phosphide nanostructures
  • Peroxyl radical cations via pulse radiolysis one-electron oxidations
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1