Merck
W202207
Sigma-Aldrich
Allyl cinnamate
≥99%
Synonim(y):
Allyl 3-phenylacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer FEMA:
2022
Numer WE:
Nr Rady Europy:
334
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.741
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
balsamic; spicy; fruity; pineapple
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; spicy; fruity; pineapple
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-9H,1,10H2/b9-8+
Klucz InChI
KCMITHMNVLRGJU-CMDGGOBGSA-N
Zastosowanie
  • Acaricidal potential of active components derived from Alpinia galanga rhizome oils and their derivatives against Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae).: This research explores the acaricidal activity of allyl cinnamate, a component derived from Alpinia galanga, highlighting its potential as a natural pesticide. The findings could lead to eco-friendly solutions in pest management, particularly in agriculture and livestock protection (Kang et al., 2022).
  • Biocide Potentiation Using Cinnamic Phytochemicals and Derivatives.: Investigates the synergistic effects of allyl cinnamate with other biocides, demonstrating its potential to enhance antimicrobial efficacy against various pathogens. This study underscores the role of cinnamate derivatives in developing advanced antimicrobial strategies, critical for both healthcare and industry applications (Malheiro et al., 2019).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)