Merck
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
Synonim(y):
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer FEMA:
2021
Numer WE:
Nr Rady Europy:
280
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.054
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W202118-1KG
W202118-SAMPLE-K4061837529252
W202118-9KG-K4061837529245
W202118-1KG-K4061837489150
W202118-4KG
W202118-4KG-K
W202118-9KG
W202118-SAMPLE