Merck
747270
Sigma-Aldrich
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylaniline
97%
Synonim(y):
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Diethyl[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]phosphine, Ellman Ligand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C1=CC=C(P(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H20NP/c1-5-14(6-2)12-9-7-11(8-10-12)13(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
FMNOWZMFKYVARU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)