Kluczowe dokumenty
567728
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
Synonim(y):
4-(Diphenylphosphino)phenol, (p-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
Klucz InChI
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)