Merck
748420
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Synonim(y):
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
255-260 °C
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
Klucz InChI
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid can be used as a ligand precursor for the preparation of various transition metal complexes, which are employed as catalysts in the different organic transformations such as Heck reaction, regioselective allylation, hydrogenation of ketones, N-alkylation of amines, and olefin oligomerization and polymerization reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-(Diphenylphosphino) benzenesulfonic Acid
Achard, Mathieu and Bruneau, Christian
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-5 (2001)