Kluczowe dokumenty
285234
Sigma-Aldrich
Bentonite
Synonim(y):
Montmorillonite
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;
Klucz InChI
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bentonite is comprised primarily of the smectite group (montmorillonite) of clay minerals. It is widely used in various industrial applications such as clarification of edible and mineral oils, paints, cosmetics, and pharmaceuticals. It is also used as an adsorbent for the elimination of pollutants from wastewater.
The swelling property of bentonite is used to produce viscous water suspensions for bonding, plasticizing, and suspending applications. The presence of a large surface area of bentonite is due to the colloidal dispersion of the particles is the main reason for its application as an insecticide carrier, an emulsifier, and an emulsion stabilizer.
Zastosowanie
  • Optymalizacja usuwania Cd (II) z roztworu wodnego przez naturalny kompozyt hydroksyapatyt/bentonit z wykorzystaniem metodologii powierzchni odpowiedzi...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie kompozytu hydroksyapatytu/bentonitu do skutecznego usuwania jonów kadmu z roztworów wodnych, podkreślając jego potencjalne zastosowanie w remediacji środowiska (Desalegn et al., 2023).
  • Bentonit sodowy aktywowany kwasem i glinka kaolinowa: Badanie porównawcze właściwości fizykochemicznych..: Badania te porównują właściwości fizykochemiczne aktywowanego kwasem bentonitu sodowego i glinki kaolinowej, koncentrując się na ich potencjalnych zastosowaniach w różnych procesach przemysłowych i oczyszczaniu środowiska (Kumar & Lingfa, 2020).
  • Fotochemiczna synteza nanocząstek srebra na nanokompozytowych warstwach chitozanu/montmorylonitu i aktywność antybakteryjna..: Badania koncentrują się na syntezie nanocząstek srebra na nanokompozytowych warstwach chitozanu/montmorylonitu i ich zwiększonej aktywności antybakteryjnej, sugerując potencjalne zastosowania w medycynie i ochronie środowiska (Gabriel et al., 2017).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Applications of Bentonite in the Industrial Wastewater Treatment [J]
Xiaotong G and Zhiming Z
Chemical Production and Technology, 3 (2006)
Adsorption of methylene blue from aqueous solution by crosslinked chitosan/bentonite composite.
Bulut Y and Karaer H.
Journal of Dispersion Science and Technology, 36(1), 61-67 (2015)
Yuwen Huang et al.
Mutation research, 751(1), 40-44 (2012-11-08)
It has been found that bentonite particles (BPs) could induce the cyto-genotoxicity and oxidative stress in vitro, but these effects on population exposed to BPs remain unclear. The aim of the present study was to investigate whether the genetic damage
Shilong He et al.
Environmental technology, 33(19-21), 2337-2344 (2013-02-12)
Bromate is an emerging hazardous substance in drinking water. In this study, the removal ofbromate by Fe-pillared bentonite was investigated using various experimental parameters: contact time, initial concentration (Co), temperature, initial pH and competing anions. The adsorption ofbromate followed the
Laurent J Michot et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(10), 3500-3510 (2013-02-21)
The coagulation of sodium montmorillonite by inorganic salts (NaNO3, Ca(NO3)2 and La(NO3)3) was studied by combining classical turbidity measurements with wide-angle-X-ray scattering (WAXS), small-angle-X-ray scattering (SAXS), and transmission X-ray microscopy (TXM). Using size-selected samples, such a combination, associated with an