Key Documents
392545
Diatomaceous earth
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
wielkość cząstki
150 mesh (<=12%, Tyler sieve retain)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the synthesis of the following:
- Chitosan modified DE for the abstraction of humic acid from raw water.
- High purity solar grade silicon (SOG-Si).
- Porous silica ceramics.
- Diatomite-based composite with enhanced sorption characteristics.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1