Kluczowe dokumenty
525235
Celpure® P65
meets USP/NF testing specifications
Synonim(y):
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
About This Item
Polecane produkty
agency
meets USP/NF testing specifications
Formularz
solid
aktywność właściwa
≤1 EU/g (endotoxin)
skład
SiO2, 98%
Parametry
0.065 (Permeability)
wielkość cząstki
~0.20 mm
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?