Kluczowe dokumenty
22139
Celite® Filter Cel
filter aid, slightly calcined
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined
Formularz
powder
jakość
slightly calcined
skład
Al2O3, 3.3%
CaO, 0.8%
Fe2O3, 1.4%
Na2O + K2O, 1.0%
SiO2, 89.0%
metody
ion chromatography: suitable
strata
~1.5% loss on ignition, 900 °C
mediana wielkości cząstek
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Journal of cellular and molecular medicine (2015).