Key Documents
22140
Celite® 545
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
jakość
flux calcined
treated with sodium carbonate
skład
Al2O3, 1.0%
CaO, 6.73%
Fe2O3, 0.46%
Na2O + K2O, 1.88%
SiO2, 89.0%
mediana wielkości cząstek
≤125.30 μm (71% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1