Merck
D3877
Sigma-Aldrich
Diatomaceous earth
powder, suitable for most filtrations
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Formularz
powder
zanieczyszczenia
organic matter, free
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diatomaceous earth can be used as an adsorbent for the adsorption of arsenic. It can also be used as a silica precursor to adsorb different groups of oil such as benzene, toluene, ethylbenzenes, p-xylenes, and o-xylenes.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Response surface optimization of oil removal using synthesized polypyrrole-silica polymer composite
Izevbekhai O, et al.
Molecules (Basel), 25, 4628-4628 (2020)
Miriam Eddyani et al.
Applied and environmental microbiology, 74(21), 6547-6553 (2008-09-09)
Buruli ulcer or Mycobacterium ulcerans disease occurs mainly in areas in proximity to standing or slowly running freshwater, habitats in which free-living amoebae occur. For this reason, a possible link between the habitat of M. ulcerans and free-living amoebae was