Merck
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Formularz
powder
Poziom jakości
Parametry
(0.30) (Permeability(Darcy))
wielkość cząstki
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
AW Standard Super-Cel® NF to środek wspomagający filtrację pochodzący z ziemi okrzemkowej.
Zastosowanie
Suitable for most filtrations
Jakość
Free of organic matter
Uwaga dotycząca przygotowania
Acid washed
Informacje prawne
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)