Merck
526266
Sigma-Aldrich
Celpure® P100
meets USP/NF testing specifications
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency
meets USP/NF testing specifications
Formularz
powder
aktywność właściwa
≤1 EU/g (endotoxin)
skład
SiO2, 98%
Parametry
0.100 (Permeability(Darcy))
metody
ion chromatography: suitable
zanieczyszczenia
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
wielkość cząstki
0.20-0.45 mm
ślady kationów
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤8 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1024P100(ziemia okrzemkowa, DE) to naturalna amorficzna krzemionka powstała ze skamieniałych szkieletów okrzemek. Jest ekstrahowana, kruszona, suszona i kalcynowana z lub bez topnika. DE jest szeroko stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych, farbach i jako środek przeciwzbrylający w chemikaliach rolniczych. Ma wysoką zdolność absorpcji wody i oleju. Oceniono potencjalną toksyczność różnych próbek DE. DE jest również stosowany jako adsorbent do chromatografii kolumnowej.
Zastosowanie
For high-purity, high-throughput processes
Informacje prawne
Product of Imerys Filtration Minerals
Celpure is a registered trademark of Advanced Minerals Corporation
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The global variability of diatomaceous earth toxicity: a physicochemical and in vitro investigation.
Nattrass C, et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology (London, England), 10(1), 25-25 (2015)
H Checkoway et al.
British journal of industrial medicine, 50(7), 586-597 (1993-07-01)
A cohort mortality study was conducted among workers from two plants in the diatomaceous earth mining and processing industry in California. Diatomaceous earth consists of the skeletal remains of diatoms. Exposure to amorphous (non-crystalline) and crystalline silica in the form
Manipulating surface wettability and oil absorbency of diatomite depending on processing and ambient conditions.
Ozen I, et al.
Applied Surface Science, 332, 22-31 (2015)
Induction of p53-independent growth inhibition in lung carcinoma cell A549 by gypenosides.
Journal of cellular and molecular medicine (2015).
Liu JS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(7), 1697-1709 (2015)