Kluczowe dokumenty
C4238
CNS-1102
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Aptiganel hydrochloride, Cerestat, N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N’-1-naphthalenylguanidine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: soluble 17 mg/mL
DMSO: soluble 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CCc1cccc(c1)N(C)C(=N)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H21N3.ClH/c1-3-15-8-6-11-17(14-15)23(2)20(21)22-19-13-7-10-16-9-4-5-12-18(16)19;/h4-14H,3H2,1-2H3,(H2,21,22);1H
Klucz InChI
CKAKVKWRMCAYJD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)