Kluczowe dokumenty
5.09892
Sigma-Aldrich
Tetrabenazyna, TBZ
Synonim(y):
Inhibitor VMAT2, ksenazyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21C(CC(=O)C(C2)CC(C)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3
Klucz InChI
MKJIEFSOBYUXJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie benzochinolizyny, który działa jako środek usuwający monoaminy poprzez blokowanie aktywności pęcherzykowego transportera monoamin 2. Promuje późne różnicowanie komórek progenitorowych trzustki Pdx1-dodatnich w Neurog3 (Ngn3)-dodatnie prekursory endokrynne bez zwiększania ich proliferacji. Zwiększa liczbę komórek wyrażających insulinę w sposób zależny od dawki (EC50 = 220 nM), a efekt ten jest znacznie wzmocniony, gdy komórki są jednocześnie traktowane dibutyrylowym cAMP. Embrionalne komórki macierzyste traktowane TBZ i/lub dibutyrylowym cAMP, a następnie przeszczepione do torebki nerkowej myszy AKITA zmniejszają hiperglikemię, poprawiają poziom glukozy we krwi na czczo i wykazują wzrost poziomu peptydu C w osoczu.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
VMAT2
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sakano, D., et al. 2014. Nat. Chem. Bio.10,141.
Jankovic, J., et al. 1997. Neurobiology48,1358.
Gertrude, P.Q., et al. 1959. J. Pharm. Exp. Ther.127, 103.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3