Key Documents
06858
Celite® S
filter aid, dried, untreated
Synonim(y):
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
jakość
dried
untreated
skład
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
strata
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs