64843
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
Synonim(y):
Celite 566
About This Item
Polecane produkty
product name
Celite® R566,
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Postać
powder
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
500 m2/g , approx.
macierz
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
2000 μm
wielkość porów
120 Å mean pore size
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an adsorbent in the Soxhlet method to determine the fat content of lupin-based milk alternatives (LMAs)
- For filtration of the crude reaction mixture in the synthesis of novel fluorinated and non-fluorinated di(thiazolyl)benzenes
- To filter the polymeric reaction mixtures in the study to evaluate the effect of lipids on cold crystallization of natural rubber
- As a filter in the synthesis of 1,4-cis-poly (isoprene) macroinitiators from natural rubber
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)