Kluczowe dokumenty
56678
Hyflo® Super Cel®
filter aid, flux calcined, treated with sodium carbonate
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined
Formularz
solid
jakość
flux calcined
treated with sodium carbonate
skład
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.5%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
strata
~0.2% loss on ignition, 900 °C
mediana wielkości cząstek
18 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)