Kluczowe dokumenty
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Synonim(y):
Pochłaniacze rozlanych cieczy, Rozlane ciecze, pochłaniacze, Niebezpieczne rozlane ciecze, pochłaniacze, Pochłaniacz rozlanych cieczy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
47131905
Numer indeksu EC:
231-545-4
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
Formularz
solid
wielkość cząstki
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
gęstość
2.3 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
120 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Tożsamość: przechodzi test
Wartość pH (10 %; woda): 9 - 11
Gęstość nasypowa: około 18
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): ≥ 85 %
Zdolność absorpcji wody: około 200
Informacje prawne
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany